주요 문서
ATE429353745
AstaTech, Inc.
1-(4-AMINO-2,6-DIFLUOROPHENYL)PIPERIDIN-4-OL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.24
MDL number:
Iupac Name
1-(4-amino-2,6-difluorophenyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C11H14F2N2O/c12-9-5-7(14)6-10(13)11(9)15-3-1-8(16)2-4-15/h5-6,8,16H,1-4,14H2
InChI key
ZZYJERAZNCTCTG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47170
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB8028
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)