주요 문서
ATE429353742
AstaTech, Inc.
2-AMINOBENZO[D]THIAZOL-6-OL HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.66
MDL number:
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2OS.ClH/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7;/h1-3,10H,(H2,8,9);1H
InChI key
VLQGGLVKPGDBAH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47167
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB8010
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)