주요 문서
ATE429352830
AstaTech, Inc.
2-(5-ISOPROPYL-1H-PYRAZOL-1-YL)ACETIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.2
MDL number:
Iupac Name
2-(5-isopropyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6(2)7-3-4-9-10(7)5-8(11)12/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
AFWFYJQBBNHJOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49875
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)