주요 문서
ATE429351876
AstaTech, Inc.
1-(ISOXAZOL-3-YL)ETHANONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
111.1
MDL number:
Iupac Name
1-(3-isoxazolyl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4(7)5-2-3-8-6-5/h2-3H,1H3
InChI key
SKISYMYDQIWNBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47935
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33729
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)