주요 문서
ATE429351770
AstaTech, Inc.
4,6-DIFLUORO-1-METHYL-1H-INDOLE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
MDL number:
Iupac Name
4,6-difluoro-1-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H7F2N/c1-12-3-2-7-8(11)4-6(10)5-9(7)12/h2-5H,1H3
InChI key
DVCZTCVQOFJTJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48588
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=87791
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)