주요 문서
ATE429349992
AstaTech, Inc.
4-CHLOROISOQUINOLINE-8-CARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.62
MDL number:
Iupac Name
4-chloroisoquinoline-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-9-5-12-4-8-6(9)2-1-3-7(8)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
InChI key
CLFRAROCLLCIQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47603
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33269
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)