주요 문서
ATE428009962
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(2-(DIMETHYLAMINO) ETHYLAMINO)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.4
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-{[2-(dimethylamino)ethyl]amino}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H29N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-9-6-12(7-10-17)15-8-11-16(4)5/h12,15H,6-11H2,1-5H3
InChI key
UGCKCQWVNFAHKT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39954
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6644
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)