주요 문서
ATE428009119
AstaTech, Inc.
9-BROMO-2-HYDROXY-7-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.07
MDL number:
Iupac Name
9-bromo-2-hydroxy-7-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-5-2-6(10)9-11-7(13)3-8(14)12(9)4-5/h2,4H,3H2,1H3
InChI key
MSMTVXPWEYVJPQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=43472
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=32295
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)