주요 문서
ATE428008631
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(4-PYRIDYL)PROPIOLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.19
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-(pyridin-4-yl)propiolate
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9/h5-8H,2H2,1H3
InChI key
DJFGCHADKAHSFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=43260
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31802
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)