주요 문서
ATE428007454
AstaTech, Inc.
4-FLUOROPICOLINAMIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.12
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
InChI key
MLTFGDXXDPAAAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=42105
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30416
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)