주요 문서
ATE423889707
AstaTech, Inc.
(5-BROMO-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)METHANAMINE HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.52
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4BrN3S.ClH/c4-3-7-6-2(1-5)8-3;/h1,5H2;1H
InChI key
FEXXKAKBJIANBR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39039
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=86223
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)