주요 문서
ATE423887811
AstaTech, Inc.
(2-ETHYLPYRIDIN-4-YL)BORONIC ACID PINACOL ESTER
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.12
MDL number:
Iupac Name
2-ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C13H20BNO2/c1-6-11-9-10(7-8-15-11)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h7-9H,6H2,1-5H3
InChI key
YYJPHWDHDLLAJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=34858
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=22932
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)