주요 문서
ATE413077475
AstaTech, Inc.
3-CYCLOBUTYL-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1H-BENZO[D]AZEPIN-7-OL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.31
MDL number:
Iupac Name
3-cyclobutyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7-ol
Inchi Code
1S/C14H19NO/c16-14-5-4-11-6-8-15(13-2-1-3-13)9-7-12(11)10-14/h4-5,10,13,16H,1-3,6-9H2
InChI key
KODOGLMDJREIOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=31654
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85918
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)