주요 문서
ATE413076886
AstaTech, Inc.
SPIRO[CYCLOPROPANE-1,3'-PYRROLO[2,3-C]PYRIDIN]-2'(1'H)-ONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.18
MDL number:
Iupac Name
spiro[cyclopropane-1,3'-pyrrolo[2,3-c]pyridin]-2'(1'H)-one
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c12-8-9(2-3-9)6-1-4-10-5-7(6)11-8/h1,4-5H,2-3H2,(H,11,12)
InChI key
RTLBWSBCYZQKGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=31239
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85477
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)