주요 문서
ATE413076310
AstaTech, Inc.
2-(4-BROMOPHENYL)PROPAN-1-AMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.1
MDL number:
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7(6-11)8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,7H,6,11H2,1H3
InChI key
HVTXSPFHZMRKMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=30733
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84993
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)