주요 문서
ATE413073186
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-2-(4-OXOPIPERIDIN-1-YL)THIAZOLE-5-CARBALDEHYDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.7
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-(4-oxo-1-piperidinyl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O2S/c10-8-7(5-13)15-9(11-8)12-3-1-6(14)2-4-12/h5H,1-4H2
InChI key
OYKDHYMMKKENHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=27814
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=24515
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)