주요 문서
ATE413072314
AstaTech, Inc.
1-METHYL-4-(4-NITROBENZYL)PIPERAZINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.29
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-4-(4-nitrobenzyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-13-6-8-14(9-7-13)10-11-2-4-12(5-3-11)15(16)17/h2-5H,6-10H2,1H3
InChI key
TZZWNVPIAQKNTG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=27012
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=23288
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)