주요 문서
ATE410297489
AstaTech, Inc.
2,6-DIAMINO-5-(2,2-DIETHOXYETHYL)PYRIMIDIN-4-OL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.28
MDL number:
Iupac Name
2,6-diamino-5-(2,2-diethoxyethyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C10H18N4O3/c1-3-16-7(17-4-2)5-6-8(11)13-10(12)14-9(6)15/h7H,3-5H2,1-2H3,(H5,11,12,13,14,15)
InChI key
ZXIXLDUPAYIQIL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22594
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3612
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)