주요 문서
ATE410296966
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-5,6,7-TRIMETHOXYQUINAZOLINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.67
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-5,6,7-trimethoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O3/c1-15-7-4-6-8(11(12)14-5-13-6)10(17-3)9(7)16-2/h4-5H,1-3H3
InChI key
MUIRIRMDOFREES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21725
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84253
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)