주요 문서
ATE410296674
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (6-BROMO-5-FLUOROPYRIDIN-2-YL)CARBAMATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.12
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (6-bromo-5-fluoropyridin-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H12BrFN2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-7-5-4-6(12)8(11)13-7/h4-5H,1-3H3,(H,13,14,15)
InChI key
DFXRRHFXHIFOSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22358
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84886
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)