주요 문서
ATE410296552
AstaTech, Inc.
6-METHYL-4-AZASPIRO[2.4]HEPTANE HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.65
MDL number:
Iupac Name
6-methyl-4-azaspiro[2.4]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-6-4-7(2-3-7)8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
XWTWXTQSQHRREF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22015
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84543
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)