주요 문서
ATE410295900
AstaTech, Inc.
5-PHENYLOXAZOLE-4-CARBONYL CHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.62
MDL number:
Iupac Name
5-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-10(13)8-9(14-6-12-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
BYLADISDYODORG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=20647
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=24337
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)