주요 문서
ATE398813798
AstaTech, Inc.
2-((PYRROLIDIN-1-YL)METHYL) MORPHOLINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
MDL number:
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinylmethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-2-5-11(4-1)8-9-7-10-3-6-12-9/h9-10H,1-8H2
InChI key
GMGVKXVKOAWGME-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=20209
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB1591
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)