주요 문서
ATE398813585
AstaTech, Inc.
N-((4-BENZYLMORPHOLIN-2-YL)METHYL)ETHANAMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.34
MDL number:
Iupac Name
N-[(4-benzyl-2-morpholinyl)methyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C14H22N2O/c1-2-15-10-14-12-16(8-9-17-14)11-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14-15H,2,8-12H2,1H3
InChI key
RWZANZNCCFYETP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19996
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB1160
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)