주요 문서
ATE398813130
AstaTech, Inc.
2-BENZYL-4-BROMOISOINDOLINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.19
MDL number:
Iupac Name
2-benzyl-4-bromoisoindoline
Inchi Code
1S/C15H14BrN/c16-15-8-4-7-13-10-17(11-14(13)15)9-12-5-2-1-3-6-12/h1-8H,9-11H2
InChI key
PXCBVDGJELFHKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19546
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83067
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)