주요 문서
ATE398812991
AstaTech, Inc.
(4-ISOPROPYLPHENYL)HYDRAZINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
MDL number:
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)hydrazine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8/h3-7,11H,10H2,1-2H3
InChI key
ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19407
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82928
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)