주요 문서
ATE398812202
AstaTech, Inc.
1-(6-BROMOPYRIDIN-3-YL)CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-(6-bromo-3-pyridinyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2/c10-7-2-1-6(5-11-7)9(3-4-9)8(12)13/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,13)
InChI key
NJHZFDREDVYAJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18191
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81612
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)