주요 문서
ATE398811806
AstaTech, Inc.
(S)-4-(2-FLUORO-2-METHYLPROPYL)OXAZOLIDIN-2-ONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.18
MDL number:
Iupac Name
(S)-4-(2-fluoro-2-methylpropyl)oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H12FNO2/c1-7(2,8)3-5-4-11-6(10)9-5/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
MHSZLVOTZJKVKZ-YFKPBYRVSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18104
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81513
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)