주요 문서
ATE398811700
AstaTech, Inc.
2-(4-METHOXY-1H-INDOL-3-YL)ACETONITRILE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
MDL number:
Iupac Name
(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-14-10-4-2-3-9-11(10)8(5-6-12)7-13-9/h2-4,7,13H,5H2,1H3
InChI key
DHOVDDVYXBMXDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18310
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81742
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)