주요 문서
ATE389310553
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(4-BROMO-2-CHLOROPHENYL)MORPHOLINE-4-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
376.68
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-bromo-2-chlorophenyl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19BrClNO3/c1-15(2,3)21-14(19)18-6-7-20-13(9-18)11-5-4-10(16)8-12(11)17/h4-5,8,13H,6-7,9H2,1-3H3
InChI key
NNHIZVJTGUMGOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=17436
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81353
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)