주요 문서
ATE371591534
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2-(TERT-BUTYL)PYRIMIDINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.09
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-tert-butylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-8(2,3)7-10-4-6(9)5-11-7/h4-5H,1-3H3
InChI key
FAAQGONYZKWBKC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8433
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=66257
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)