주요 문서
ATE370310113
AstaTech, Inc.
1-(6-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-2-YL)CYCLOPROPANAMINE 2HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.1
MDL number:
Iupac Name
1-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]cyclopropanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F3N2.2ClH/c10-9(11,12)7-3-1-2-6(14-7)8(13)4-5-8;;/h1-3H,4-5,13H2;2*1H
InChI key
DDAWXPZNJDTKLA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6176
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59913
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)