주요 문서
ATE370310047
AstaTech, Inc.
METHYL 4-PHENYL-2-(TRIFLUOROMETHYL)OXAZOLE-5-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H8F3NO3/c1-18-10(17)9-8(7-5-3-2-4-6-7)16-11(19-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3
InChI key
SRNNEIRAZXIFPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6023
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59760
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)