주요 문서
ATE361620195
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-CHLORO-7H-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.63
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-8(14)6-3-5-4-11-9(10)13-7(5)12-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12,13)
InChI key
VQDDHWOJEVDADL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=4264
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=54326
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)