주요 문서
ATE361620123
AstaTech, Inc.
5,6,7,8-TETRAHYDROISOQUINOLIN-3-AMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
MDL number:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-3-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11)
InChI key
PQJSKRANCYSNLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=3502
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52994
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)