주요 문서
ATE341034198
AstaTech, Inc.
2-AMINO-4,5-DIHYDROBENZO[D]THIAZOL-6(7H)-ONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.22
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4,7-dihydro-1,3-benzothiazol-6(5H)-one
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7/h1-3H2,(H2,8,9)
InChI key
WIYDBHSVURZSJV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=12597
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CX1028
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)