주요 문서
ATE341034123
AstaTech, Inc.
2-PHENOXYPROPYLAMINE HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.67
MDL number:
Iupac Name
2-phenoxy-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-8(7-10)11-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
InChI key
CGOBBGUREQJPPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10758
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3791
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)