주요 문서
ATE341034090
AstaTech, Inc.
N-ISOPROPYL-2-OXOOXAZOLIDINE-3-SULFONAMIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.24
MDL number:
Iupac Name
N-isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O4S/c1-5(2)7-13(10,11)8-3-4-12-6(8)9/h5,7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LWTSNAAKXGLFDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10725
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3692
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)