주요 문서
ATE341034085
AstaTech, Inc.
(3,5-DICHLOROPYRIDIN-4-YL)(PHENYL)METHANOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.11
MDL number:
Iupac Name
(3,5-dichloro-4-pyridinyl)(phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO/c13-9-6-15-7-10(14)11(9)12(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12,16H
InChI key
KYCIZKAWIZEYNS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10720
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3677
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)