주요 문서
ATE341034060
AstaTech, Inc.
[2-AMINO-1-(2-CHLOROPHENYL)ETHYL]DIMETHYLAMINE .2HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.62
MDL number:
Iupac Name
1-(2-chlorophenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15ClN2.2ClH/c1-13(2)10(7-12)8-5-3-4-6-9(8)11;;/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3;2*1H
InChI key
NKMBDPGSWXSJRB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10814
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3959
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)