주요 문서
ATE341033942
AstaTech, Inc.
4-(2-CHLOROPHENYLTHIO)BENZOIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.73
MDL number:
Iupac Name
4-[(2-chlorophenyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9ClO2S/c14-11-3-1-2-4-12(11)17-10-7-5-9(6-8-10)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
ZHDLDVXKMIFTOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10592
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3287
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)