주요 문서
ATE341033589
AstaTech, Inc.
ETHYL 6-((BOC-AMINO)METHYL)NICOTINATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.32
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl}nicotinate
Inchi Code
1S/C14H20N2O4/c1-5-19-12(17)10-6-7-11(15-8-10)9-16-13(18)20-14(2,3)4/h6-8H,5,9H2,1-4H3,(H,16,18)
InChI key
FZCCJDFBEPGMHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10240
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2225
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)