주요 문서
ATE341033502
AstaTech, Inc.
4-(3,4-DICHLOROPHENOXY)BENZENESULFONYL CHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
337.61
MDL number:
mp
86-88 C
Iupac Name
4-(3,4-dichlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H7Cl3O3S/c13-11-6-3-9(7-12(11)14)18-8-1-4-10(5-2-8)19(15,16)17/h1-7H
InChI key
WSEZTLINFKIBOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10153
Melting Point
86-88 C
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1964
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)