주요 문서
ATE341033483
AstaTech, Inc.
4-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZOIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
350.22
MDL number:
Iupac Name
4-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H8F6O3/c16-14(17,18)9-5-10(15(19,20)21)7-12(6-9)24-11-3-1-8(2-4-11)13(22)23/h1-7H,(H,22,23)
InChI key
WJKKJJXROCHBMA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10134
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1907
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)