주요 문서
ATE341033407
AstaTech, Inc.
3-(3,5-DICHLOROPHENYL)BENZENESULFONYL CHLORIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
321.61
MDL number:
Iupac Name
3',5'-dichloro[1,1'-biphenyl]-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H7Cl3O2S/c13-10-4-9(5-11(14)7-10)8-2-1-3-12(6-8)18(15,16)17/h1-7H
InChI key
XJTPQWBMYWHCOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10058
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1679
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)