주요 문서
ATE341033269
AstaTech, Inc.
2-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL] THIOMORPHOLINE HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.74
MDL number:
Iupac Name
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiomorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3NS.ClH/c12-11(13,14)9-3-1-8(2-4-9)10-7-15-5-6-16-10;/h1-4,10,15H,5-7H2;1H
InChI key
BIGPHBCOCLAZIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9920
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1262
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)