주요 문서
ATE341033219
AstaTech, Inc.
2-(4-FLUOROPHENYL) MORPHOLINE OXALATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.25
MDL number:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)morpholine oxalate
Inchi Code
1S/C10H12FNO.C2H2O4/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-12-5-6-13-10;3-1(4)2(5)6/h1-4,10,12H,5-7H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
WACMOZTXUUXHAO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9870
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1112
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)