주요 문서
ATE333216557
AstaTech, Inc.
ASPARTIC ACID, N-((2,4-DICHLOROPHENOXY)ACETYL)-, L-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
336.13
MDL number:
Iupac Name
(2S)-2-{[(2,4-dichlorophenoxy)acetyl]amino}butanedioic acid
Inchi Code
1S/C12H11Cl2NO6/c13-6-1-2-9(7(14)3-6)21-5-10(16)15-8(12(19)20)4-11(17)18/h1-3,8H,4-5H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/t8-/m0/s1
InChI key
STGCUJXPWRUKEI-QMMMGPOBSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=11650
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL4568
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)