주요 문서
ATE333216084
AstaTech, Inc.
(R)-2-(PIPERIDIN-3-YL)ACETIC ACID HCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.65
MDL number:
Iupac Name
(3R)-3-piperidinylacetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h6,8H,1-5H2,(H,9,10);1H/t6-;/m1./s1
InChI key
IMUCGEDHTPKPBM-FYZOBXCZSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=4990
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56293
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)