주요 문서
ATE326365936
AstaTech, Inc.
2-(5-FORMYL-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)ACETIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
MDL number:
Iupac Name
(5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-5-7(3-9(12)13)6(2)10-8(5)4-11/h4,10H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
WAFGISWUPUETKX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=2936
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52388
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)